주요 문서
01211
Sigma-Aldrich
Sodium hydrogen difluoride
technical, ≥98% (ex dried substance)
동의어(들):
Sodium acid fluoride, Sodium bifluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
Linear Formula:
NaHF2
CAS Number:
Molecular Weight:
61.99
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
grade
technical
분석
≥98% (ex dried substance)
손실
≤10% loss on drying, 105 °C, 2 h
SMILES string
[F-].[Na+].F[H]
InChI
1S/2FH.Na/h2*1H;/q;;+1/p-1
InChI key
BFXAWOHHDUIALU-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)