주요 문서
01191
Sigma-Aldrich
N-Acetylhomopiperazine
≥97.0% (GC)
동의어(들):
1-Acetylhexahydro-1H-1,4-diazepine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H14N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
142.20
Beilstein:
606764
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.510
density
1.077 g/mL at 20 °C (lit.)
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(=O)N1CCCNCC1
InChI
1S/C7H14N2O/c1-7(10)9-5-2-3-8-4-6-9/h8H,2-6H2,1H3
InChI key
TWJPZMYNUBAUGA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)