주요 문서
01032
Sigma-Aldrich
Acetyl coenzyme A trisodium salt
≥90% (HPLC)
동의어(들):
Acetyl-S-CoA Na3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H35N7Na3O17P3S
CAS Number:
Molecular Weight:
875.52
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106305
분석
≥90% (HPLC)
저장 온도
−20°C
기타 정보
Review
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
E.R. Stadtman
Reflections on Biochemistry: Proc. Int. Symp. Enzym. Mech. Biosynth. Cell Funct., 161-161 (1976)