추천 제품
Grade
for extraction analysis
Quality Level
분석
≥98.5% (GC)
≥98.5%
반응 적합성
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
불순물
≤0.2% free acid (as H3PO4)
≤0.5% water
bp
201-202 °C/2 mmHg (lit.)
mp
50-52 °C (lit.)
52-55 °C
양이온 미량물
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤10 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤10 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
작용기
phosphine oxide
SMILES string
CCCCCCCCP(=O)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C24H51OP/c1-4-7-10-13-16-19-22-26(25,23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h4-24H2,1-3H3
InChI key
ZMBHCYHQLYEYDV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
- Preparation of tetradentate planar-chiral hydroxy-substituted ferrocenecarboxaldimine Schiff base ligands
- Reactions of allyl esters with hydrosilanes
- Asymmetric cyanosilylation of aldehydes
- Preparation of chlorothiol formates from thiols and phosgene
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
446.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
230 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.