문서
00542
Supelco
Maltotetraose
analytical standard
동의어(들):
Amylotetraose
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H42O21
CAS Number:
Molecular Weight:
666.58
Beilstein:
78870
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2CO)O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@@H]4CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C24H42O21/c25-1-5-9(29)10(30)15(35)22(40-5)44-19-7(3-27)42-24(17(37)12(19)32)45-20-8(4-28)41-23(16(36)13(20)33)43-18-6(2-26)39-21(38)14(34)11(18)31/h5-38H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21+,22-,23-,24-/m1/s1
InChI key
LUEWUZLMQUOBSB-ZLBHSGTGSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)