주요 문서
00498
Sigma-Aldrich
trans-2-Hepten-1-ol
≥97.0% (GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H14O
CAS Number:
Molecular Weight:
114.19
Beilstein:
1720091
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.442
bp
83 °C/20 mmHg (lit.)
density
0.844 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCC\C=C\CO
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
134.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
57 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)