Key Documents
00418
Sigma-Aldrich
Z-N-Me-Ala-OH
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
Z-N-methyl-L-alanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H15NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
237.25
Beilstein:
2462310
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@H](N(C)C(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO4/c1-9(11(14)15)13(2)12(16)17-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3,(H,14,15)/t9-/m0/s1
InChI key
QGEQKVZQPWSOTI-VIFPVBQESA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)