분석
≥97.0%
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
색상
white to faintly beige
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](OC(C)(C)C)[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(=O)Oc4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F
InChI
1S/C29H26F5NO5/c1-14(40-29(2,3)4)25(27(36)39-26-23(33)21(31)20(30)22(32)24(26)34)35-28(37)38-13-19-17-11-7-5-9-15(17)16-10-6-8-12-18(16)19/h5-12,14,19,25H,13H2,1-4H3,(H,35,37)/t14-,25+/m1/s1
InChI key
BHUUPIXJXWQAMT-PWECECGKSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.