주요 문서
00166
Supelco
Eschka′s Reagent
for sulfur determination in carbon, 38-42% (Mg, complexometric)
동의어(들):
Magnesium oxide – sodium carbonate 2:1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
2MgO · Na2CO3
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Quality Level
분석
38-42% (Mg, complexometric)
양식
powder
품질
for sulfur determination in carbon
불순물
magnesium oxide
≤0.0005% total of sulfur (S)
손실
≤0.5% loss on drying, 105 °C
양이온 미량물
Ba: ≤10 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
응용 분야
forensics and toxicology
SMILES string
[Na+].[Na+].O=[Mg].O=[Mg].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Mg.2Na.2O/c2-1(3)4;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;;;;/q;;;2*+1;;/p-2
InChI key
GANAIKRVCIWEMO-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)