주요 문서
40-4006
Sigma-Aldrich
Methyl Red − Methylene Blue solution
pH 5.4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12000000
형태
liquid
재고 정보
available only in Japan
pH
5.4
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
적합성
for titration
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
55.4 °F
Flash Point (°C)
13 °C