주요 문서
37-0525
Sigma-Aldrich
Zinc stearate
SAJ first grade, Zn 10.3-10.7 %
동의어(들):
Stearic acid zinc salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH3(CH2)16COO]2Zn
CAS Number:
Molecular Weight:
632.33
Beilstein:
3919706
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
Grade
SAJ first grade
형태
solid
autoignition temp.
1454 °F
구성
Zn, 10.3-10.7%
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: zinc
재고 정보
available only in Japan
mp
128-130 °C (lit.)
저장 온도
15-25°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[Zn]OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C18H36O2.Zn/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
InChI key
XOOUIPVCVHRTMJ-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
530.6 °F
Flash Point (°C)
277 °C