주요 문서
37-0490
Sigma-Aldrich
Zinc p-phenolsulfonate octahydrate
SAJ first grade, ≥98.0%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Zn(HOC6H4SO3)2 · 8H2O
Molecular Weight:
555.85
UNSPSC 코드:
12352302
분석:
≥98.0%
Grade:
SAJ first grade
양식:
solid
Grade
SAJ first grade
분석
≥98.0%
양식
solid
재고 정보
available only in Japan
저장 온도
15-25°C
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)