문서
28-4380
Sigma-Aldrich
Sodium tartrate dibasic dihydrate
JIS special grade, ≥99.0%
동의어(들):
L-(+)-Tartaric acid disodium salt, Disodium tartrate dihydrate, Sodium tartrate dihydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H4Na2O6 · 2H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
230.08
Beilstein:
6121732
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
Grade
JIS special grade
분석
≥99.0%
형태
solid
재고 정보
available only in Japan
pH
7.0-9.0 (20 °C, 50 g/L)
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
InChI key
FGJLAJMGHXGFDE-DGFHWNFOSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable