주요 문서
28-3635
Sigma-Aldrich
Sodium percarbonate
CP
동의어(들):
Hydrogen peroxide sodium carbonate adduct
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Na2CO3·1.5H2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
157.01
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
Grade
CP
형태
powder
반응 적합성
reagent type: oxidant
재고 정보
available only in Japan
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OO.OO.OO.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.4Na.3H2O2/c2*2-1(3)4;;;;;3*1-2/h2*(H2,2,3,4);;;;;3*1-2H/q;;4*+1;;;/p-4
InChI key
MSLRPWGRFCKNIZ-UHFFFAOYSA-J
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Flame over circleCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges