주요 문서
28-3320
Sigma-Aldrich
Sodium metaborate tetrahydrate
CP
동의어(들):
Boric acid, sodium salt, tetrahydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NaBO2 · 4H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
137.86
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
Grade
CP
양식
solid
재고 정보
available only in Japan
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[O-]B=O
InChI
1S/BO2.Na.4H2O/c2-1-3;;;;;/h;;4*1H2/q-1;+1;;;;
InChI key
JAKYJVJWXKRTSJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)