추천 제품
Grade
SAJ special grade
형태
crystalline
반응 적합성
reagent type: oxidant
재고 정보
available only in Japan
density
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/12Mo.H3O4P.H2O.36O/c;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChI key
PDDXOPNEMCREGN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges