주요 문서
21-0130
Sigma-Aldrich
1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid trisodium salt
SAJ first grade
동의어(들):
Naphthalene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt, Sodium 1,3,6-naphthalenetrisulfonate tribasic
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H5(SO3Na)3
Molecular Weight:
434.31
UNSPSC 코드:
41100000
Grade
SAJ first grade
재고 정보
available only in Japan
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3