Grade
SAJ first grade
vapor density
3.4 (vs air)
vapor pressure
0.16 mmHg ( 20 °C)
분석
≥98.0%
형태
solid
autoignition temp.
870 °F
expl. lim.
7.1 %
재고 정보
available only in Japan
bp
200 °C (lit.)
mp
51-56 °C (lit.)
SMILES string
O=C1OC(=O)C=C1
InChI
1S/C4H2O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
InChI key
FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
217.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
103 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges