문서
19-0180
Sigma-Aldrich
Magnesium carbonate basic
CP
동의어(들):
Magnesium hydroxide carbonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
MgCO3
CAS Number:
Molecular Weight:
84.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
Grade
CP
형태
powder
재고 정보
available only in Japan
저장 온도
15-25°C
SMILES string
[Mg++].O[Mg]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Mg.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
InChI key
UDYRPJABTMRVCX-UHFFFAOYSA-J
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable