문서
15-0010
Sigma-Aldrich
Iizuka′s reagent
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
형태
liquid
재고 정보
available only in Japan
픽토그램
CorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable