product name
Ethanol, ≥99.5%, suitable for absorption spectrum analysis
vapor density
1.59 (vs air)
vapor pressure
44.6 mmHg ( 20 °C)
분석
≥99.5%
형태
liquid
autoignition temp.
683 °F
expl. lim.
19 %, 60 °F
재고 정보
available only in Japan
환경친화적 대안 제품 특성
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
기술
UV/Vis spectroscopy: suitable
refractive index
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
density
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
적합성
suitable for absorption spectrum analysis
형식
neat
환경친화적 대안 카테고리
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
각주
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
55.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
13 °C - closed cup