주요 문서
07-2200
Sigma-Aldrich
Dichloromethane
JIS 300, ≥99.5%, for residue analysis
동의어(들):
Methylene chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
CH2Cl2
CAS Number:
Molecular Weight:
84.93
Beilstein:
1730800
EC Number:
MDL number:
Grade
for residue analysis
Agency
JIS 300
vapor density
2.9 (vs air)
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
분석
≥99.5%
autoignition temp.
1223 °F
포함
methanol as stabilizer
expl. lim.
22 %
재고 정보
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)