주요 문서
05-6000
Sigma-Aldrich
Copper(I) iodide
SAJ first grade, ≥97.0%
동의어(들):
Cuprous iodide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
CuI
CAS Number:
Molecular Weight:
190.45
EC Number:
MDL number:
Grade
SAJ first grade
vapor pressure
10 mmHg ( 656 °C)
분석
≥97.0%
재고 정보
available only in Japan
mp
605 °C (lit.)
density
5.62 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cu+].[I-]
InChI
1S/Cu.HI/h;1H/q+1;/p-1
InChI key
LSXDOTMGLUJQCM-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)