주요 문서
05-5840
Sigma-Aldrich
Copper(II) carbonate basic
CP
동의어(들):
Cupric carbonate basic
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CuCO3 · Cu(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
221.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
Grade
CP
구성
Cu, ≥50%
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: copper
재고 정보
available only in Japan
SMILES string
[Cu++].O[Cu]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cu.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
InChI key
ZMMDPCMYTCRWFF-UHFFFAOYSA-J