문서
05-4650
Sigma-Aldrich
Chromotropic acid disodium salt dihydrate
SAJ special grade, ≥98%
동의어(들):
1,8-Dihydroxynaphthalene-3,6-disulfonic acid disodium salt, 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid disodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(HO)2C10H4(SO3Na)2·2H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
400.29
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
Grade
SAJ special grade
분석
≥98%
형태
solid
재고 정보
available only in Japan
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].Oc1cc(cc2cc(cc(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O8S2.2Na.2H2O/c11-8-3-6(19(13,14)15)1-5-2-7(20(16,17)18)4-9(12)10(5)8;;;;/h1-4,11-12H,(H,13,14,15)(H,16,17,18);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
QUEAKWJKJBFNEG-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable