주요 문서
RIE156331437
Rieke Metals, Inc.
3-(1,3-Dioxan-2-yl)benzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
192.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-(1,3-dioxan-2-yl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H12O3/c12-8-9-3-1-4-10(7-9)11-13-5-2-6-14-11/h1,3-4,7-8,11H,2,5-6H2
InChI key
FZSFOZVMUJVWRM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/8589
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)