주요 문서
RIE156330709
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 6-oxooctanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
186.25
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl 6-oxooctanoate
Inchi Code
1S/C10H18O3/c1-3-9(11)7-5-6-8-10(12)13-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
AWEDPHYBDIDQEC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Colorless oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7587d
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)