주요 문서
RIE156330520
Rieke Metals, Inc.
ethyl 5-(4-heptyloxyphenyl)-5-oxovalerate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
334.46
MDL number:
Iupac Name
ethyl 5-[4-(heptyloxy)phenyl]-5-oxopentanoate
Inchi Code
1S/C20H30O4/c1-3-5-6-7-8-16-24-18-14-12-17(13-15-18)19(21)10-9-11-20(22)23-4-2/h12-15H,3-11,16H2,1-2H3
InChI key
AEQIYJVQTOYNDT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7661c
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)