주요 문서
RIE156328332
Rieke Metals, Inc.
3'-cyano-3-(3,5-dimethylphenyl)propiophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
263.34
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-[3-(3,5-dimethylphenyl)propanoyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C18H17NO/c1-13-8-14(2)10-15(9-13)6-7-18(20)17-5-3-4-16(11-17)12-19/h3-5,8-11H,6-7H2,1-2H3
InChI key
VGMDXSWBTXHCRE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-3100-09
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)