주요 문서
RIE156327198
Rieke Metals, Inc.
3'-Chloro-4'-fluoro-3-(4-fluorophenyl)propiophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
280.7
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(3-chloro-4-fluorophenyl)-3-(4-fluorophenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C15H11ClF2O/c16-13-9-11(4-7-14(13)18)15(19)8-3-10-1-5-12(17)6-2-10/h1-2,4-7,9H,3,8H2
InChI key
RZCBMJGAEZQBTF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Off-White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-2300-34
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)