Key Documents
RIE156326851
Rieke Metals, Inc.
2',4'-dichloro-3-(3-methoxyphenyl)propiophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
309.19
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(2,4-dichlorophenyl)-3-(3-methoxyphenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C16H14Cl2O2/c1-20-13-4-2-3-11(9-13)5-8-16(19)14-7-6-12(17)10-15(14)18/h2-4,6-7,9-10H,5,8H2,1H3
InChI key
OBCRQEFXPWRJMM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-0600-54