주요 문서
RIE156324699
Rieke Metals, Inc.
2,4-dimethyl-3'-morpholinomethyl benzophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
309.41
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(2,4-dimethylphenyl)[3-(4-morpholinylmethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C20H23NO2/c1-15-6-7-19(16(2)12-15)20(22)18-5-3-4-17(13-18)14-21-8-10-23-11-9-21/h3-7,12-13H,8-11,14H2,1-2H3
InChI key
SCWJCLUVVUTRQC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6125-0100-27
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)