주요 문서
RIE156324348
Rieke Metals, Inc.
3-carboethoxy-4'-pyrrolidinomethyl benzophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
337.42
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl 3-[4-(1-pyrrolidinylmethyl)benzoyl]benzoate
Inchi Code
1S/C21H23NO3/c1-2-25-21(24)19-7-5-6-18(14-19)20(23)17-10-8-16(9-11-17)15-22-12-3-4-13-22/h5-11,14H,2-4,12-13,15H2,1H3
InChI key
GTZCVKOKAXVOCD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6124-0300-12
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)