주요 문서
RIE156323005
Rieke Metals, Inc.
cyclopentyl 3,4,5-trifluorophenyl ketone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
228.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
cyclopentyl(3,4,5-trifluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C12H11F3O/c13-9-5-8(6-10(14)11(9)15)12(16)7-3-1-2-4-7/h5-7H,1-4H2
InChI key
FYXPUDXFIZXSBQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6123-03-61
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)