주요 문서
RIE156322856
Rieke Metals, Inc.
2'-Cyano-2,2-dimethylpropiophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.24
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(2,2-dimethylpropanoyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C12H13NO/c1-12(2,3)11(14)10-7-5-4-6-9(10)8-13/h4-7H,1-3H3
InChI key
SENZRNCWZAQBNT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Clear yellow oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6122-08
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)