주요 문서
RIE156320960
Rieke Metals, Inc.
3-Bromo-4'-n-pentylbenzophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
331.25
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(3-bromophenyl)(4-pentylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C18H19BrO/c1-2-3-4-6-14-9-11-15(12-10-14)18(20)16-7-5-8-17(19)13-16/h5,7-13H,2-4,6H2,1H3
InChI key
GIEDWPNRKOMAMV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5214-18
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)