주요 문서
RIE156320951
Rieke Metals, Inc.
4-Iodo-3'-methylbenzophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
322.15
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(4-iodophenyl)(3-methylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H11IO/c1-10-3-2-4-12(9-10)14(16)11-5-7-13(15)8-6-11/h2-9H,1H3
InChI key
JYRWERDOVMPFEW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5212-22
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)