주요 문서
RIE156320635
Rieke Metals, Inc.
3-Acetoxy-2',3',4',5',6'-pentafluorobenzophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
330.21
MDL number:
Iupac Name
3-(2,3,4,5,6-pentafluorobenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C15H7F5O3/c1-6(21)23-8-4-2-3-7(5-8)15(22)9-10(16)12(18)14(20)13(19)11(9)17/h2-5H,1H3
InChI key
MIPXQKTWTQXBKD-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5176-62
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)