주요 문서
RIE156320544
Rieke Metals, Inc.
2-Acetoxy-2',5'-difluorobenzophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
276.24
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(2,5-difluorobenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C15H10F2O3/c1-9(18)20-14-5-3-2-4-11(14)15(19)12-8-10(16)6-7-13(12)17/h2-8H,1H3
InChI key
KPOQGMCZRSWKNM-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5175-39
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)