주요 문서
RIE156319515
Rieke Metals, Inc.
3,4'-difluoro-3'-methylbenzophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
232.23
MDL number:
Iupac Name
(4-fluoro-3-methylphenyl)(3-fluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H10F2O/c1-9-7-11(5-6-13(9)16)14(17)10-3-2-4-12(15)8-10/h2-8H,1H3
InChI key
WJMFGFAWRYDHKM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5038
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)