주요 문서
RIE156319232
Rieke Metals, Inc.
2,6-dimethyl-4'-methoxybenzophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
240.3
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(2,6-dimethylphenyl)(4-methoxyphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C16H16O2/c1-11-5-4-6-12(2)15(11)16(17)13-7-9-14(18-3)10-8-13/h4-10H,1-3H3
InChI key
NTZUHDIHULSBCD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5051-29
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)