주요 문서
RIE156319178
Rieke Metals, Inc.
4-carboethoxy-2'-methoxybenzophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
284.31
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl 4-(2-methoxybenzoyl)benzoate
Inchi Code
1S/C17H16O4/c1-3-21-17(19)13-10-8-12(9-11-13)16(18)14-6-4-5-7-15(14)20-2/h4-11H,3H2,1-2H3
InChI key
KYHZXOYDILTTPA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Beige solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5049-13
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)