주요 문서
RIE156318942
Rieke Metals, Inc.
cis-4-[2-(4-bromophenyl)-2-oxoethyl]cyclohexane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
325.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-[2-(4-bromophenyl)-2-oxoethyl]cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H17BrO3/c16-13-7-5-11(6-8-13)14(17)9-10-1-3-12(4-2-10)15(18)19/h5-8,10,12H,1-4,9H2,(H,18,19)/t10-,12+
InChI key
UQBNQQLWXYCNJS-KLPPZKSPSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18519-19
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)