주요 문서
RIE156318940
Rieke Metals, Inc.
cis-4-[2-(4-Methoxyphenyl)-2-oxoethyl]cyclohexane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
276.33
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-[2-(4-methoxyphenyl)-2-oxoethyl]cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C16H20O4/c1-20-14-8-6-12(7-9-14)15(17)10-11-2-4-13(5-3-11)16(18)19/h6-9,11,13H,2-5,10H2,1H3,(H,18,19)/t11-,13+
InChI key
LNNJSFXWTHGRAD-BJHJDKERSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18519-07
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)