주요 문서
RIE156318696
Rieke Metals, Inc.
cis-3-[2-oxo-2-(3-nitrophenyl)ethyl]cyclopentane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
277.28
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(1R,3S)-3-[2-(3-nitrophenyl)-2-oxoethyl]cyclopentanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H15NO5/c16-13(7-9-4-5-11(6-9)14(17)18)10-2-1-3-12(8-10)15(19)20/h1-3,8-9,11H,4-7H2,(H,17,18)/t9-,11+/m0/s1
InChI key
UMSKLRUILBBSKW-GXSJLCMTSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18010-47
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)