주요 문서
RIE156317651
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 3,4,5-trimethoxybenzoylformate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
268.27
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl oxo(3,4,5-trimethoxyphenyl)acetate
Inchi Code
1S/C13H16O6/c1-5-19-13(15)11(14)8-6-9(16-2)12(18-4)10(7-8)17-3/h6-7H,5H2,1-4H3
InChI key
AXRCXDFRVQRVDY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
off-white solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/14122
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)