주요 문서
RIE156317576
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 2-carboethoxybenzoylformate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
250.25
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl 2-[ethoxy(oxo)acetyl]benzoate
Inchi Code
1S/C13H14O5/c1-3-17-12(15)10-8-6-5-7-9(10)11(14)13(16)18-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI key
MNPTUQBEYTUHRV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Stored in fridge
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow liquid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/14003
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)