주요 문서
PRIH9445A4CA
Princeton BioMolecular Research, Inc.
6-tert-Butyl-spiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
210.32
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-tert-butylspiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H22O2/c1-12(2,3)9-4-6-13(7-5-9)8-10(13)11(14)15/h9-10H,4-8H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI key
WJNZKHUYAGCEOU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR111503
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)