주요 문서
PRIH93ED828E
Princeton BioMolecular Research, Inc.
N-ethyl-3,6,6-trimethyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-2-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
249.31
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-ethyl-3,6,6-trimethyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-2-carboxamide
Inchi Code
1S/C14H19NO3/c1-5-15-13(17)12-8(2)11-9(16)6-14(3,4)7-10(11)18-12/h5-7H2,1-4H3,(H,15,17)
InChI key
AIOHQVRYRUWFNJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR362979
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)