주요 문서
PRIH93ED823C
Princeton BioMolecular Research, Inc.
methyl 2-{[(3,3-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]hept-1-yl)carbonyl]amino}benzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
315.37
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 2-{[(3,3-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]hept-1-yl)carbonyl]amino}benzoate
Inchi Code
1S/C18H21NO4/c1-17(2)11-8-9-18(10-11,15(17)21)16(22)19-13-7-5-4-6-12(13)14(20)23-3/h4-7,11H,8-10H2,1-3H3,(H,19,22)
InChI key
PHQYPEMOAWCWFR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR362897
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)